Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Rotoren | Avantor
Rotoren
Fest Winkelrotor 1189-A (30×1,5/2 ml, 14 000 min⁻¹, 21 255×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
Artikelnr. 521-1187
Anbieter:   Hettich
Rotoren
Artikelnr. 521-1187
Anbieter:  Hettich
Rotoren
Rotoren
Fest Winkelrotor 1189-A (30×1,5/2 ml, 14 000 min⁻¹, 21 255×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
Preis
645,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Fest Winkelrotor 1189-A (30×1,5/2 ml, 14 000 min⁻¹, 21 255×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    521-1187
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.