Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Rotoren | Avantor
Rotoren
Fest Winkelrotor 1195-A (24×1,5/2 ml, 18 000 min⁻¹, 31 514×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
Artikelnr. 521-1188
Anbieter:   Hettich
Rotoren
Artikelnr. 521-1188
Anbieter:  Hettich
Rotoren
Rotoren
Fest Winkelrotor 1195-A (24×1,5/2 ml, 18 000 min⁻¹, 31 514×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
Preis
516,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Fest Winkelrotor 1195-A (24×1,5/2 ml, 18 000 min⁻¹, 31 514×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    521-1188
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung