AuftragsverfolgungKontakt
Methylcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. SIAL300306-1L
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Anbieter:   Merck
Methylcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL300306-1L
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  108-87-2
Methylcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Methylcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  108-87-2
Preis
366,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:108-87-2
  • Formel:C₆H₁₁CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00001497
  • Molekulargewicht:98.19 g/mol
  • Merck-Index:13,06074
  • Siedepunkt:101 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–126 °C
  • Dichte:0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–4 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2296
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:203-624-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Spezifikationen