Methylcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Glasflasche, 100 mL
SIAL300306-100ML
: Merck
- :108-87-2
- :C₆H₁₁CH₃
- :MFCD00001497
- :98.19 g/mol
- :13,06074
- :101 °C (1013 hPa)
- :–126 °C
- :0,7693 g/cm³ (20 °C)
- :–4 °C
- :Raumtemperatur
- :2296
- :3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- :203-624-3
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL