Buffers, concentrated solutions, Fluka™
10,00, ±0.05, sodium tetraborate/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 1
Anbieter: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Artikelnr. 38749-1EA
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Ampoule
- VE:1
- pH Genauigkeit:±0.05
- Endvolumen:500 ml
- pH-Wert:10,00
- Inhalt:sodium tetraborate/sodium hydroxide solution