Buffers, concentrated solutions, Fluka™
4,00, ±0.02, citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution, 500 ml, Ampoule, 6
Anbieter: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Artikelnr. 38743-6X1EA
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Ampoule
- VE:6
- pH Genauigkeit:±0.02
- Endvolumen:500 ml
- pH-Wert:4,00
- Inhalt:citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution