AuftragsverfolgungKontakt
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
3,00, ±0.02, citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution, 500 ml, Ampoule, 1
  38742-1EA
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
  38742-1EA
 :  
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
3,00, ±0.02, citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution, 500 ml, Ampoule, 1
 :  
51,50 €
1 * 1 ST
  • Packung:
    Ampoule
  • VE:
    1
  • pH Genauigkeit:
    ±0.02
  • Endvolumen:
    500 ml
  • pH-Wert:
    3,00
  • Inhalt:
    citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution