AuftragsverfolgungKontakt
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
2,00, ±0.02, citric acid/hydrochloric acid/sodium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
Artikelnr. 38741-1EA
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Artikelnr. 38741-1EA
CAS Nummer:  
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
2,00, ±0.02, citric acid/hydrochloric acid/sodium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
CAS Nummer:  
Preis
63,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Ampoule
  • VE:
    1
  • pH Genauigkeit:
    ±0.02
  • Endvolumen:
    500 ml
  • pH-Wert:
    2,00
  • Inhalt:
    citric acid/hydrochloric acid/sodium chloride