Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, 4,65, Plastic bottle, 1 L
Artikelnr. 31103-1L
Anbieter: Honeywell Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 L
- Bezeichnung:Acetate buffer solution
- pH-Wert:4,65