Buffers, concentrated solutions, Fluka™
13,00, ±0.05, glycine/sodium hydroxide/sodium chloride solution, 500 ml, Ampoule, 1
Anbieter: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Artikelnr. 38752-1EA
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Ampoule
- VE:1
- pH Genauigkeit:±0.05
- Endvolumen:500 ml
- pH-Wert:13,00
- Inhalt:glycine/sodium hydroxide/sodium chloride solution