AuftragsverfolgungKontakt
Buffers, concentrated solutions, Fluka™ | Avantor
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
12,00, ±0.05, di-sodium hydrogen phosphate/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 1
Artikelnr. 38751-1EA
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Artikelnr. 38751-1EA
CAS Nummer:  
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
12,00, ±0.05, di-sodium hydrogen phosphate/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 1
CAS Nummer:  
Preis
72,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Ampoule
  • VE:
    1
  • pH Genauigkeit:
    ±0.05
  • Endvolumen:
    500 ml
  • pH-Wert:
    12,00
  • Inhalt:
    di-sodium hydrogen phosphate/sodium hydroxide solution
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.