AuftragsverfolgungKontakt
Polystyrene, analytical standards for GPC | Avantor
Polystyrene, analytical standards for GPC
~4020 Mn, Mw/Mn ~1,05, 1 g
Artikelnr. 67302-1G
Anbieter:   Merck
Polystyrene, analytical standards for GPC
Artikelnr. 67302-1G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Polystyrene, analytical standards for GPC
Polystyrene, analytical standards for GPC
~4020 Mn, Mw/Mn ~1,05, 1 g
CAS Nummer:  
Preis
186,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Zertifizierung: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Achtung! Bitte beachten: Storage temperature: 2...8 °C. Limited shelf life, expiry date on the label.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 g
  • Bezeichnung:
    ~4020 Mn, Mw/Mn ~1,05
  • Cat. No.:
    67302-1G
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100