Ethyllinoleat
Glass bottle for solids, 500 mg
Artikelnr. CAYM10008198-500
Anbieter: Cayman Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 9Z,12Z-Octadecadienoic acid ethyl ester, Linoleic acid ethyl ester, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid ethyl ester, (9Z,12Z)-Ethyl octadeca-9,12-dienoate
- CAS Nummer:544-35-4
- Formel:C₂₀H₃₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009535
- Molekulargewicht:308.5 g/mol
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:208-868-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 mg



