AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL | Avantor
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 17 kg
Artikelnr. 21191.450
Ätzend
Reizend
Umwelt
Anbieter:   VWR Chemicals
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Artikelnr. 21191.450
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  1336-21-6
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 17 kg
CAS Nummer:  1336-21-6
Preis
168,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 17 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • CAS Nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00066650
  • Molekulargewicht:35.05 g/mol
  • Siedepunkt:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–60…–57,5 °C
  • Dichte:0,907 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    Min. 24 - 26 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststofftrommel
  • VE:
    17 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.