Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®

Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. SIALH11696-500G
Ätzend
Reizend
Anbieter:   Merck
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALH11696-500G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  124-09-4
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®

Glasflasche für Feststoffe, 500 g

CAS Nummer:  124-09-4
Preis
75,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
  • CAS Nummer:124-09-4
  • Formel:C₆H₁₆N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008243
  • Molekulargewicht:116.21 g/mol
  • Merck-Index:13,04713
  • Siedepunkt:205 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:39…42 °C
  • Dichte:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:80 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2280
  • ADR:8,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:204-679-6
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.