AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1500 ml, 80 mm, 90,5×125,0×184,0 mm
Catalog # RIXI2-M0-1500-80
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Catalog # RIXI2-M0-1500-80
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1500 ml, 80 mm, 90,5×125,0×184,0 mm
Price
3,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Ordering information: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Documents
Specifications
  • Kapazität:
    1500 ml
  • Seq:
    18
  • B×T×H:
    90,5×125,0×184,0 mm
  • Hals I-Ø:
    80 mm