Single channel pipettes, variable volume
100 - 1000 µl
Artikelnr. 613-1362
Anbieter: EDVOTEK
Springe zu:
Product Details & Documents
Sturdily designed handheld pipettes with volumes ranging from 0,1 to 5000 µl. They are easy to use, accurate and use standard micropipette tips.
- Volume easily selected by twisting the top
- Lightweight design and tip ejector makes operation fast and easy
- Tool and instructions included for self-calibration
Spezifikationen
- Volumen:100 - 1000 µl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.