Tris-Glycine buffer
Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l), Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. EDVO655
Anbieter: EDVOTEK
Springe zu:
Product Details & Documents
For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l)