AuftragsverfolgungKontakt
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Eppendorf® Mikrotiterplatten, V-Boden, 96, +, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
Artikelnr. 737-0175
Anbieter:   EPPENDORF
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Artikelnr. 737-0175
Anbieter:  EPPENDORF
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Eppendorf® Mikrotiterplatten, V-Boden, 96, +, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
Preis
291,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 80 ST
Product Details & Documents
Eppendorf-Mikroplatten bieten außergewöhnliche Stabilität während der Zentrifugation mit der g-Safe®-Technologie und eine effiziente Probenidentifizierung mit der OptiTrack®-Matrix. Die Designmerkmale, einschließlich des RecoverMax®-Well-Designs und der erhöhten Well-Ränder, gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung und ermöglichen eine maximale Probenrückgewinnung.
  • g-Safe®: außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6000×g
  • OptiTrack® Matrix: bis zu 30% schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
  • RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und hervorragende Mischeigenschaften
  • Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch bei Heißsiegelung
  • Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für verbesserte Probensichtbarkeit
  • Polypropylen gewährleistet hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Hergestellt ohne Gleitmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die sich negativ auf Bioassays auswirken könnten)
  • Gewährleistete Funktionalität von −86 bis +100 °C
Pipettieren, kontrollieren und gewinnen Sie Ihre Proben im Handumdrehen zurück – mit Eppendorf-Mikroplatten! Entworfen mit leicht lesbaren alphanumerischen OptiTrack®-Matrixetikett zur Identifizierung einzelner Vertiefungen, zur Beschleunigung des Füllvorgangs und zur deutlichen Reduzierung des Risikos von Pipettierfehlern. Eppendorf-Mikroplatten werden aus hochtransparentem Polypropylen hergestellt, wodurch eine schnelle und einfache Lokalisierung der Proben gewährleistet wird. Sie sind auch in Eppendorf LoBind® erhältlich, wenn Sie eine maximale Probenrückgewinnung benötigen.
Die Safe-Code-Option bietet eine 3-stufige Codierung zur sicheren Proben- und Gefäßidentifizierung. Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht ein sicheres Lesen von Codes mit bis zu 30% beschädigten Codes.
Well-Farbe: Klar
Material: Polypropylen (PP)
Autoklavierbar: 121 °C, 20 min
Zentrifugationsstabilität: 6000×g
Plattenfarbe: weiß
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    96
  • Verpackt:
    80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
  • Steril:
    +
  • Bezeichnung:
    Eppendorf® Mikrotiterplatten, V-Boden
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    737-0175
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.