Eppendorf® Assay/Reader Mikrotiterplatten
Product Details & Documents
Eppendorf Assay/Reader Platten sind für vielfältige Mikrotiterplatten-Assays konzipiert und optimieren Absorption, Fluoreszenz und Chemilumineszenz. Mit Optionen für Top- und Bottom-Reading Plattenleser gewährleisten sie klare Signale auch bei Proben mit niedriger Konzentration.
- Schwarze Eppendorf Mikrotiterplatten bieten ein ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis – für klare Signale auch bei Proben mit niedriger Konzentration
- Weiße Eppendorf Mikrotiterplatten sind für höchste Sensitivität in der Detektion von Lumineszenzsignalen optimiert durch Maximierung der Reflexion
- Solide schwarze und weiße Assay-Platten bestehen aus Polypropylen und bieten dadurch hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Belastung und extreme Temperaturen
- Alle Platten sind optimiert für minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz
- Erhältlich in lot-zertifizierter PCR-clean Reinheitsklasse
- Hervorragende Maßgenauigkeit und hohe Well-zu-Well-Homogenität für perfekte Automationseignung
Perfekte Platte für Ihr Mikrotiterplatten-Assay-Protokoll. Das Eppendorf Assay-Plate Sortiment hat die Platte für Ihre Anwendung, optimiert für Messung der Absorption im sichtbaren Bereich, Fluoreszenz und Chemilumineszenz. Das Sortiment umfasst sowohl solide Platten für Top-Reading Plattenleser als auch vielseitige klare und schwarze/klare Platten für die Verwendung mit Top- und Bottom-Reading Plattenlesern.
Erleben Sie klare Signale auch bei Proben mit niedriger Konzentration. Schwarze Mikrotiterplatten sind ideal für Fluoreszenzdetektion, mit einem ausgezeichneten Signal-Rausch-Verhältnis und bieten niedrige Nachweisgrenzen in Assays. Weiße Mikrotiterplatten maximieren Reflexion für hochsensitive Detektion von Lumineszenz oder schwacher Fluoreszenz.
:
:
:
:
:
:
Documents
Spezifikationen
- Anz. Wells:96
- Steril:-
- Farbe:Weiß/grau
- Bezeichnung:U-bottom, PCR clean
- Seq:1
- Cat. No.:737-0169
- Umweltzertifizierung:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung