AuftragsverfolgungKontakt
Molekulargewichtsmarker, Rainbow™
Molekulargewichtsmarker, Rainbow™
Low-Range Rainbow™ Molekulargewichtsmarker, 250 µl
Artikelnr. RPN755E
Anbieter:   Cytiva
Molekulargewichtsmarker, Rainbow™
Artikelnr. RPN755E
Anbieter:  Cytiva
CAS Nummer:  
Molekulargewichtsmarker, Rainbow™
Molekulargewichtsmarker, Rainbow™
Low-Range Rainbow™ Molekulargewichtsmarker, 250 µl
CAS Nummer:  
Preis
291,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 µl
Product Details & Documents
Rainbow™ Molekulargewichtsmarker ermöglichen eine schnellere und einfachere Identifizierung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen. Diese ladebereiten Marker bieten schärfere, intensivere Banden in Gelen und Blots und haben einen verbesserten Bandenabstand für eine genauere Bestimmung des Molekulargewichts. Die hellen, eindeutigen Farben der Marker ermöglichen eine einfachere Überprüfung des Transfers auf Blotting-Membranen und der Orientierung.
  • Full-Range Rainbow™-Marker (MG 12.000 bis 225.000) verwenden 10 verschiedene Proteine mit 6 verschiedenen Farben; High-Range Rainbow™-Marker (MG 12.000 bis 225.000) verwenden 8 verschiedene Proteine mit 6 verschiedenen Farben; Low-Range Rainbow™-Marker (MG 3.500 bis 38.000) verwenden 7 verschiedene Proteine mit 5 verschiedenen Farben
  • Überwachung des Fortschritts der Protein-Elektrophorese und Bewertung der Transfereffizienz und des Molekulargewichts von geblotteten Proteinen ohne Anfärben
  • Intensive, vorgefärbte, mehrfarbige Banden ermöglichen die Unterscheidung eng verwandter Proteine
  • Für die Verwendung mit der SDS-PAGE
Rainbow™ Molekulargewichtsmarker bestehen aus einer Mischung von individuell gefärbten Proteinen, die kombiniert werden, um Banden von gleicher Farbintensität zu erzeugen. Die ungefähre Proteinkonzentration beträgt 1 bis 2 mg/ml, abhängig vom jeweiligen Produkt.
Lagerung: Bei −15 °C bis −30 °C aufbewahren.
Ordering information: Each 250 µl pack size is sufficient for use with 50 minigels (10×8 cm) or 25 large gels (20×20 cm).
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 µl
  • Bezeichnung:
    Low-Range Rainbow™ Molekulargewichtsmarker