dNTP sets, illustra™
dNTP set (100 mM each A,C,G,T), 4×100 µmol, 1 SET
Anbieter: Cytiva
Springe zu:
Product Details & Documents
High purity dNTPs for amplification, dideoxy sequencing, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for consistent, high performance
- Buffer-free, ready to use solutions at a variety of concentrations
- Functionally tested to produce a 20,7 kb PCR amplification product from lambda DNA
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 SET
- Bezeichnung:dNTP set (100 mM each A,C,G,T), 4×100 µmol
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.