AuftragsverfolgungKontakt
Affinity chromatography columns, GSTrap™ 4B | Avantor
Affinity chromatography columns, GSTrap™ 4B
GSTrap™ 4B, PP, 90 µm, 7×25 mm, 5×1 ml, <4 ml/min
Artikelnr. 28-4017-45
Anbieter:   Cytiva
Affinity chromatography columns, GSTrap™ 4B
Artikelnr. 28-4017-45
Anbieter:  Cytiva
Affinity chromatography columns, GSTrap™ 4B
Affinity chromatography columns, GSTrap™ 4B
GSTrap™ 4B, PP, 90 µm, 7×25 mm, 5×1 ml, <4 ml/min
Preis
363,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
GSTrap™ 4B sind mit Glutathion Sepharose™ 4B vorgepackte Säulen, die eine bequeme Aufreinigung mit hoher Kapazität von GST-markierten Proteinen ermöglichen.
  • Einfache 1-Schritt-Reinigung von GST-markierten Proteinen
  • Milde Elutionsbedingungen erhalten die Antigenität und Funktion der Proteine
  • Einfache Bedienung von GSTrap™ 4B mit einer Spritze, einer Pumpe oder einer Chromatographiesystem wie ÄKTAdesign oder FPLC
GST-markierte Proteine ​​können mit GSTrap 4B direkt aus vorbehandelten Bakterienlysaten gereinigt werden. GST-markierte Proteine ​​werden unter milden, nicht denaturierenden Bedingungen mit reduziertem Glutathion eluiert. Der Reinigungsprozess bewahrt die Antigenität und Funktion des Proteins. Falls gewünscht, kann die Abspaltung des Proteins von GST mit einer ortsspezifischen Protease erreicht werden, deren Erkennungssequenz sich unmittelbar vor der multiplen Klonierungsstelle auf den pGEX-Plasmiden befindet.
GST-markierte Proteine ​​können mit kolorimetrischen oder immunologischen Methoden nachgewiesen werden. Das Harz Glutathion-Sepharose 4B ist auch als Laborpaket erhältlich und eignet sich gut für die Skalierung. Die Säulen können mit einer Spritze, einer Schlauchpumpe oder einem Flüssigchromatographiesystem wie ÄKTA-Design oder FPLC-System betrieben werden.
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    <4 ml/min
  • Partikelgröße:
    90 µm
  • Kapazität:
    5×1 ml
  • Bezeichnung:
    GSTrap™ 4B
  • Säulenmaterial:
    PP
  • Bettabmessungen:
    7×25 mm
  • Cat. No.:
    28-4017-45
  • Lagerung:
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • pH-Bereich:
    4 - 13
  • Max. Druck:
    5 bar