AuftragsverfolgungKontakt
dNTP solutions, illustra™ | Avantor
dNTP solutions, illustra™
dATP, 100 mMol solution, 100 µmol
Artikelnr. 28-4065-02
Anbieter:   Cytiva
dNTP solutions, illustra™
Artikelnr. 28-4065-02
Anbieter:  Cytiva
CAS Nummer:  
dNTP solutions, illustra™
dNTP solutions, illustra™
dATP, 100 mMol solution, 100 µmol
CAS Nummer:  
Preis
170,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µmol
Product Details & Documents
illustra™ dNTPs are high purity solutions for enzymatically sensitive applications, such as nucleic acid amplification, sequencing, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 µmol
  • Bezeichnung:
    dATP, 100 mMol solution
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.