AuftragsverfolgungKontakt
Titration beakers | Avantor
Titration beakers
100 ml, Titrierbecher, PP, 20 ml
Artikelnr. 661-0120
Anbieter:   Mettler - Toledo
Titration beakers
Artikelnr. 661-0120
Anbieter:  Mettler - Toledo
Titration beakers
100 ml, Titrierbecher, PP, 20 ml
Preis
303,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 480 ST
Product Details & Documents
Disposable titration beakers made from Polypropylene.
  • Flexible, not breakable like traditional glass lab beakers
  • Disposable after use
  • Convenient 20 ml graduations make quick measurements easier
  • Good chemical resistance for the majority of common lab applications
Spezifikationen
  • Graduierungsintervall:
    20 ml
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Titrierbecher, PP
  • Seq:
    10