Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

PIG® Notfall-Leckageneimer-Kit

Verschüttungs-Kit, beinhaltet 4 Mattenpolster, 2 Saugstrümpfe und 2 Abfallsäcke, 13,2 L, , 320×495 mm
Artikelnr. 121-0556
Anbieter:   NEW PIG
PIG® Notfall-Leckageneimer-Kit
Artikelnr. 121-0556
Anbieter:  NEW PIG
PIG® Notfall-Leckageneimer-Kit
PIG® Notfall-Leckageneimer-Kit

Verschüttungs-Kit, beinhaltet 4 Mattenpolster, 2 Saugstrümpfe und 2 Abfallsäcke, 13,2 L, , 320×495 mm

Preis
99,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Einfach greifen und los geht‘s – für schnelles Handeln bei Verschüttungen bis zu 13,8 Litern.

  • Container mit UN-Bewertung für Transportabfall (UN1H2/Y30/S)
  • PIG-Saugstrümpfe verhindern die Ausbreitung von Verschüttetem; PIG-Matten absorbieren schnell
  • Vorgefüllter Behälter ermöglichen leichten Zugriff auf den Inhalt
  • Aufschrift Spill Kit in großen Buchstaben für eine schnelle Identifizierung
  • Entsorgungsbeutel mit Verschluss erleichtern die Reinigung

Manipulationssichere Verschlüsse verhindern den Diebstahl von Notfallmaterialien.

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution: Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Verschüttungs-Kit, beinhaltet 4 Mattenpolster, 2 Saugstrümpfe und 2 Abfallsäcke
  • Seq:
    01
  • Absorptionsvermögen:
    13,2 L
  • Ø×H:
    320×495 mm