AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, dNTPs
dNTP Mix, jeweils 25 mM dA, dC, dG und dT, 2×1 ml, 2.000 µl
Anbieter:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Artikelnr. 733-1854
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
dNTP Mix, jeweils 25 mM dA, dC, dG und dT, 2×1 ml, 2.000 µl
CAS Nummer:  
Preis
261,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 µl
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige dNTP-Mischungen und dNTP-Sets in molekularbiologischer Qualität. Die dNTP-Mischung wurde entwickelt, um die Probenvorbereitungszeit für die Forscher zu verringern und das Risiko einer Kontamination zu minimieren. Die dNTP-Lösungen sind auch in Sets mit vier einzelnen dNTP à 100 mM erhältlich. Beide sind praktisch anwendbar bei DNA-Polymerisationsreaktionen sowie DNA-Markierungs- und Sequenzierungsverfahren.
  • Erhältlich entweder als vorgemischte 10 mM oder 25-mM-Lösungen oder als Set mit einzelnen dNTP-Lösungen à 100 mM
  • Sowohl die vorgemischten Lösungen als auch die Sets wurden mittels PCR getestet
  • Reinheit >99% gemäß HPLC
  • Lösungen werden mit einem pH-Wert von 7,3 - 7,5 geliefert
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    2.000 µl
  • Bezeichnung:
    dNTP Mix, jeweils 25 mM dA, dC, dG und dT, 2×1 ml
Spezifikationen