Adapter
0,5× C-Mount-Kameraadapter für ¹/₃"- und ½"-Chip-Sensoren
Artikelnr. 630-1503
Anbieter: MOTIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:0,5× C-Mount-Kameraadapter für ¹/₃"- und ½"-Chip-Sensoren
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.