Fasspumpen
Fasspumpe mit Auslaufschlauch und Hahn, PP, 300 ml/stroke, 1500 mm, 1590 mm
Catalog # 223-0078
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Fasspumpen, PP, mit starrem Auslaufbogen oder flexiblem PVC-Auslaufschlauch mit Hahn. Schnelles, einfaches Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
- Sehr gute chemische Beständigkeit, daher auch zum Abfüllen von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigern geeignet
- Förderleistung bis ca. 12 L/min
- Stufenlose Verstellung der Pumpen-Eintauchtiefe gewährleistet gute Restentleerung
- Der flexible PVC-Auslaufschlauch ist 1,2 m lang
- Das tief liegende Bodenrückschlagventil sichert eine gute Fass-Restentleerung
Documents
Specifications
- Förderleistung:300 ml/stroke
- Bezeichnung:Fasspumpe mit Auslaufschlauch und Hahn
- Material:PP
- Seq:12
- Gesamtlänge:1590 mm
- Eintauch-Tiefe:1500 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 223-1271Fass-Stopfen, PVC: Durch mehr Halt im Fass wird diesem universellen Adapter das Abfüllen noch einfacher und sicherer. Für Öffnungen von 40 - 70 mm Durchmesser.
Für das Abfüllen nicht brennbarer FlüssikeitenLog in for availability1 * 1 ST - 26,80 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 223-1263Fassverschraubung TRI-SURE, Grobgewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht breenbarer FlüssigkeitenLog in for availability1 * 1 ST - 50,30 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 223-1262Fassverschraubung MAUSER 2" Grobgewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht brennbarer FüssigkeittenLog in for availability1 * 1 ST - 45,90 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 223-1261Fassverschraubung R2" Stahl-Feingewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht brennbarer FlüssigkeitenLog in for availability1 * 1 ST - 36,90 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice