Hygen™ Pulse™ Mopp-System
Spraymopp, Gelb, 1442×124×72 mm, 0,6 L
141-0135
HYGEN™ PULSE™ Sprühmopp ist ein ergonomisches, eimerloses System, das im Vergleich zu traditionellen Systemen mehr Fläche in weniger Zeit zu reinigt.
- Das patentierte integrierte Reservoir- und Lösungssystem verteilt drei Sprühstöße gleichmäßig hinter dem Mopp
- Zum manuellen Nachzufüllen schrauben Sie die Kappe ab, oder schließen Sie den PULSE™ Caddy-Schlauch an, um automatisch nachzufüllen
- Fasst bis zu 0,6-L-Flüssiglösung zur Reinigung von bis zu 80 m² Bodenfläche
- Die rutschfeste Spitze verhindert, dass der Griff verrutscht und umfällt, wenn er an eine Wand gelehnt wird
Der HYGEN™ PULSE™ Caddy mit hohem Fassungsvermögen ermöglicht das Reinigen von mehr Quadratmetern mit weniger Pausen zum Nachfüllen. 7,5 Liter Kapazität, die den Rubbermaid PULSE™ Spray-Mopp bis zu 12 Mal nachfüllt. Passt in Rubbermaid-Reinigungswagen für ein effizientes, mobiles Nachfüllen.
- Kapazität:0,6 L
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Spraymopp
- Abmessungen:1442×124×72 mm
- Seq:02