AuftragsverfolgungKontakt
Hygen™ Pulse™ Mopp-System
Hygen™ Pulse™ Mopp-System
Nachfüll-Caddy, —, 359×222×273 mm, 7,5 L
Artikelnr. 141-0136
Hygen™ Pulse™ Mopp-System
Artikelnr. 141-0136
Hygen™ Pulse™ Mopp-System
Hygen™ Pulse™ Mopp-System
Nachfüll-Caddy, —, 359×222×273 mm, 7,5 L
Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HYGEN™ PULSE™ Sprühmopp ist ein ergonomisches, eimerloses System, das im Vergleich zu traditionellen Systemen mehr Fläche in weniger Zeit zu reinigt.
  • Das patentierte integrierte Reservoir- und Lösungssystem verteilt drei Sprühstöße gleichmäßig hinter dem Mopp
  • Zum manuellen Nachzufüllen schrauben Sie die Kappe ab, oder schließen Sie den PULSE™ Caddy-Schlauch an, um automatisch nachzufüllen
  • Fasst bis zu 0,6-L-Flüssiglösung zur Reinigung von bis zu 80 m² Bodenfläche
  • Die rutschfeste Spitze verhindert, dass der Griff verrutscht und umfällt, wenn er an eine Wand gelehnt wird
Der HYGEN™ PULSE™ Caddy mit hohem Fassungsvermögen ermöglicht das Reinigen von mehr Quadratmetern mit weniger Pausen zum Nachfüllen. 7,5 Liter Kapazität, die den Rubbermaid PULSE™ Spray-Mopp bis zu 12 Mal nachfüllt. Passt in Rubbermaid-Reinigungswagen für ein effizientes, mobiles Nachfüllen.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    7,5 L
  • Farbe:
  • Bezeichnung:
    Nachfüll-Caddy
  • Abmessungen:
    359×222×273 mm
  • Seq:
    04