Sample tubes for stool, with screw cap
13 ml, assembled, Colour-21390398|Colour-21390316, 16 mm, 100 mm, 1000/1000 (bag/ctn)
Artikelnr. BOET07.033.2007
Anbieter: BOETTGER PAUL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Clair tube with overlapping screw cap for optimal hygiene when opening, reliably sealed with long-lasting spoon for about bean-sized samples.
Zertifizierung: Conforms to DIN EN 829 for the dispatch of stool samples.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
BOET07.023.2007_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:16 mm
- Verpackt:1000/1000 (bag/ctn)
- Ausführung:assembled
- Kapazität:13 ml
- Höhe:100 mm
- Seq:02
- Verschluss-Farbe:Colour-21390398|Colour-21390316
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.