Filtersätze
Filtersatz 38 (Hohe Effizienz), Anregung BP 470/40 (HE), Strahlteiler FT 495 (HE), Emission BP 525/50 (HE)
Artikelnr. ZEIS4890389901000
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Filtersatz 38 (Hohe Effizienz), Anregung BP 470/40 (HE), Strahlteiler FT 495 (HE), Emission BP 525/50 (HE)
- Seq:09