Microscope slides
Microscope slides with one end frosted on both sides, 1,0 - 1,2 mm, 76×26 mm
Artikelnr. SMITMC2952/TF76X26
Anbieter: SMITH SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
These slides are made of glass with ground edges.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Microscope slides with one end frosted on both sides
- L×B:76×26 mm
- Seq:004
- Stärke:1,0 - 1,2 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.