Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph2, M27, numerische Apertur von 0,75, Arbeitsabstand 0,71 mm, 40×
Artikelnr. ZEIS4203619910000
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:40×
- Bezeichnung:EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph2, M27, numerische Apertur von 0,75, Arbeitsabstand 0,71 mm
- Seq:22