Inlet liners
Splitless liner, 5 mm, 2 mm, 100 mm
Artikelnr. PERCN6502007
Anbieter: PerkinElmer
Springe zu:
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
- Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Spezifikationen
- Ext.Ø:5 mm
- Ø int.:2 mm
- Bezeichnung:Splitless liner
- Länge:100 mm
- Seq:25
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.