AuftragsverfolgungKontakt
Inlet liners | Avantor
Inlet liners
Siltek deactivated glass PSS liner for split operation, 4 mm, 2 mm, 86,2 mm
Artikelnr. PERCN6502002
Anbieter:   PerkinElmer
Inlet liners
Artikelnr. PERCN6502002
Anbieter:  PerkinElmer
Inlet liners
Siltek deactivated glass PSS liner for split operation, 4 mm, 2 mm, 86,2 mm
Preis
822,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
  • Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    4 mm
  • Ø int.:
    2 mm
  • Bezeichnung:
    Siltek deactivated glass PSS liner for split operation
  • Länge:
    86,2 mm
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.