AuftragsverfolgungKontakt
Drum taps, PE | Avantor
Drum taps, PE
Fast outflow, Corrosive and aggressive chemicals, 2” Tri-Sure
Artikelnr. MSGA2802
Anbieter:   asecos
Drum taps, PE
Artikelnr. MSGA2802
Anbieter:  asecos
Drum taps, PE
Drum taps, PE
Fast outflow, Corrosive and aggressive chemicals, 2” Tri-Sure
Preis
52,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These polyethylene taps are used for corrosive and aggressive chemicals.
  • Fast outflow
  • Tri-sure thread
Spezifikationen
  • Gewinde:
    2” Tri-Sure
  • Bezeichnung:
    Fast outflow
  • Seq:
    02
  • Für:
    Corrosive and aggressive chemicals