AuftragsverfolgungKontakt
Universal socks | Avantor
Universal socks
Universal sorbent snakes, 15 per pack, 75×1200 mm
Artikelnr. MSGA9954
Anbieter:   asecos
Universal socks
Artikelnr. MSGA9954
Anbieter:  asecos
Universal socks
Universal socks
Universal sorbent snakes, 15 per pack, 75×1200 mm
Preis
93,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal socks for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Optimal for long term use
  • Capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
For containment and absorption of larger leaks.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Universal sorbent snakes
  • Verpackt:
    15 per pack
  • Ø×L:
    75×1200 mm