AuftragsverfolgungKontakt
Universal absorbent rolls
Heavyweight universal roll, 2 rolls/pack, 45 m×800 mm
Artikelnr. MSGA9949
Anbieter:   asecos
Universal absorbent rolls
Artikelnr. MSGA9949
Anbieter:  asecos
Universal absorbent rolls
Universal absorbent rolls
Heavyweight universal roll, 2 rolls/pack, 45 m×800 mm
Preis
259,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal rolls for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Absorbency of a capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
  • Standard material for small leaks and prevention
  • Heavyweight material for small leaks or the absortion of spillage
  • Rolls are perforated to take sufficient material as required
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Heavyweight universal roll
  • L×B:
    45 m×800 mm
  • Seq:
    04
  • Verpackt:
    2 rolls/pack
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MSGA9909
    Rollenständer, mit Schnittkante für Rollen von bis zu 80 cm Breite
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 187,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MSGA9908
    Rollenständer, klein, mit Schnittkante für Rollen von bis zu 40 cm Breite
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 60,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MSGA9905
    Gestell mit Schnittkante für Rollen, um diese einsatzbereit zur Hand zu haben, bis zu 40 cm Breite
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 62,10 €