Absorbent pillows
Absorbent pillow, 10 pillows/pack, 460×460 mm
Artikelnr. MSGA9916
Anbieter: asecos
Springe zu:
Product Details & Documents
Special pillows for safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Absorbent pillow
- L×B:460×460 mm
- Verpackt:10 pillows/pack