AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
15 mm
Catalog # BOHLD738-12
Supplier:   Bohlender
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
Catalog # BOHLD738-12
Supplier:  Bohlender
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
15 mm
Price
122,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
  • The glass funnel can be fixed in any position
  • Used for reaction vessels with GL threaded connections or grounding sleeves
  • Temperature resistance −20 to +200 °C
  • Universal chemical resistance
Specifications
  • Stiel A-Ø:
    15 mm