AuftragsverfolgungKontakt
Fasspumpen
Fasspumpe mit Schlauch und Hahn, PP, 300 ml/stroke, 1000 mm, 1090 mm
Artikelnr. 223-0077
Anbieter:   BURKLE
Fasspumpen
Artikelnr. 223-0077
Anbieter:  BURKLE
Fasspumpen
Fasspumpen
Fasspumpe mit Schlauch und Hahn, PP, 300 ml/stroke, 1000 mm, 1090 mm
Preis
177,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fasspumpen, PP, mit starrem Auslaufbogen oder flexiblem PVC-Auslaufschlauch mit Hahn. Schnelles, einfaches Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, daher auch zum Abfüllen von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigern geeignet
  • Förderleistung bis ca. 12 L/min
  • Stufenlose Verstellung der Pumpen-Eintauchtiefe gewährleistet gute Restentleerung
  • Der flexible PVC-Auslaufschlauch ist 1,2 m lang
  • Das tief liegende Bodenrückschlagventil sichert eine gute Fass-Restentleerung
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    300 ml/stroke
  • Bezeichnung:
    Fasspumpe mit Schlauch und Hahn
  • Material:
    PP
  • Seq:
    05
  • Gesamtlänge:
    1090 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    1000 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 223-0107
    Ablauf-Sicherheitsständer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 72,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 223-1271
    Fass-Stopfen, PVC: Durch mehr Halt im Fass wird diesem universellen Adapter das Abfüllen noch einfacher und sicherer. Für Öffnungen von 40 - 70 mm Durchmesser.
    Für das Abfüllen nicht brennbarer Flüssikeiten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 26,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 223-1263
    Fassverschraubung TRI-SURE, Grobgewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht breenbarer Flüssigkeiten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 50,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 223-1262
    Fassverschraubung MAUSER 2" Grobgewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht brennbarer Füssigkeitten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 45,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 223-1261
    Fassverschraubung R2" Stahl-Feingewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht brennbarer Flüssigkeiten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 36,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 223-1251
    Auslaufschlauch 1,2 m mit Hahn für PP Fasspumpe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 33,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 223-0079
    Behälterverschraubung 60 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,20 €