AuftragsverfolgungKontakt
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner
Hebelhahn, Ø 14 mm Brennerkopfdurchmesser, Erdgas, 17 mm
Artikelnr. 451-0168
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Bunsenbrenner
Artikelnr. 451-0168
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner
Hebelhahn, Ø 14 mm Brennerkopfdurchmesser, Erdgas, 17 mm
Preis
55,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.
  • Mit Luftregulierung und Sparflamme
  • Hebelhahn
Höhe: 150 mm.
Ordering information: Wird ohne den auf dem Bild angezeigten, schwarzen Haftfuß ausgeliefert. Diese zusätzliche Schutzunterlage (451-1342) muss separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hebelhahn, Ø 14 mm Brennerkopfdurchmesser
  • Seq:
    02
  • Ø Kopf:
    17 mm
  • Für:
    Erdgas
Complementary Products
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Farbe
    Länge
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • USBE1622
    Rot
    1000 mm
    Safety gas tubing
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 m - 17,00 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 451-1342
    Sicherheitshaftfuß für Brenner, bietet zusätzliche Stabilität und schützt Arbeitsflächen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • USBE1634
    Safety gas tubing
    2000 mm
    Rot
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 138,00 €