AuftragsverfolgungKontakt
PIG® Poly Drip Decks | Avantor
PIG® Poly Drip Decks
Tropfdeck, 167 L Wannenkapazität, 2722 kg Ladekapazität, Weiß/schwarz, 31,8 kg, 1320×1320×150 mm
Artikelnr. 121-0187
Anbieter:   NEW PIG
PIG® Poly Drip Decks
Artikelnr. 121-0187
Anbieter:  NEW PIG
PIG® Poly Drip Decks
PIG® Poly Drip Decks
Tropfdeck, 167 L Wannenkapazität, 2722 kg Ladekapazität, Weiß/schwarz, 31,8 kg, 1320×1320×150 mm
Preis
384,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Poly-Tropfdecks fangen Tropfen aus Behältern und Fässern auf, bevor sie Rutsch- und Sturzgefahren verursachen. Diese Decks verhindern, dass sich durch undichte Fässer und Behälter Pfützen und glatte Stellen auf dem Boden bilden können.
  • Flaches Design nur 15 cm hoch, leicht zu be- und entladen; Pumpen und Trichter sind leicht erreichbar
  • Die eingeformte Wanne fängt Lecks, Tropfen und Verschüttungen auf. So halten Sie Ihre Lagerbereiche sauber und sicher
  • Konstruktion aus Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) widersteht gegen UV-Strahlen, Rost, Korrosion und die meisten Chemikalien
  • Das strukturierte, herausnehmbare Kontrollgitterrost erleichtert den Zugang zur Wanne
  • Durchsichtige weiße Seitenwände erleichtern visuelle Inspektionen
Aus teilweise recyceltem industriellem Polyethylen hergestellt.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    31,8 kg
  • Farbe:
    Weiß/schwarz
  • Bezeichnung:
    Tropfdeck, 167 L Wannenkapazität, 2722 kg Ladekapazität
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    1320×1320×150 mm