AuftragsverfolgungKontakt
PIG® Poly Drip Decks | Avantor
PIG® Poly Drip Decks
Tropfdeck, 83 L Wannenkapazität, 1360 kg Ladekapazität, Weiß/schwarz, 18,2 kg, 1320×660×150 mm
Artikelnr. 121-0186
Anbieter:   NEW PIG
PIG® Poly Drip Decks
Artikelnr. 121-0186
Anbieter:  NEW PIG
PIG® Poly Drip Decks
PIG® Poly Drip Decks
Tropfdeck, 83 L Wannenkapazität, 1360 kg Ladekapazität, Weiß/schwarz, 18,2 kg, 1320×660×150 mm
Preis
236,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Poly-Tropfdecks fangen Tropfen aus Behältern und Fässern auf, bevor sie Rutsch- und Sturzgefahren verursachen. Diese Decks verhindern, dass sich durch undichte Fässer und Behälter Pfützen und glatte Stellen auf dem Boden bilden können.
  • Flaches Design nur 15 cm hoch, leicht zu be- und entladen; Pumpen und Trichter sind leicht erreichbar
  • Die eingeformte Wanne fängt Lecks, Tropfen und Verschüttungen auf. So halten Sie Ihre Lagerbereiche sauber und sicher
  • Konstruktion aus Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) widersteht gegen UV-Strahlen, Rost, Korrosion und die meisten Chemikalien
  • Das strukturierte, herausnehmbare Kontrollgitterrost erleichtert den Zugang zur Wanne
  • Durchsichtige weiße Seitenwände erleichtern visuelle Inspektionen
Aus teilweise recyceltem industriellem Polyethylen hergestellt.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    18,2 kg
  • Farbe:
    Weiß/schwarz
  • Bezeichnung:
    Tropfdeck, 83 L Wannenkapazität, 1360 kg Ladekapazität
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    1320×660×150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.