AuftragsverfolgungKontakt
PIG® Poly Drip Decks
Tropfdeck, 42 L Wannenkapazität, 680 kg Ladekapazität, Weiß/schwarz, 9,1 kg, 660×660×150 mm
Artikelnr. 121-0185
Anbieter:   NEW PIG
PIG® Poly Drip Decks
Artikelnr. 121-0185
Anbieter:  NEW PIG
PIG® Poly Drip Decks
PIG® Poly Drip Decks
Tropfdeck, 42 L Wannenkapazität, 680 kg Ladekapazität, Weiß/schwarz, 9,1 kg, 660×660×150 mm
Preis
155,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Poly-Tropfdecks fangen Tropfen aus Behältern und Fässern auf, bevor sie Rutsch- und Sturzgefahren verursachen. Diese Decks verhindern, dass sich durch undichte Fässer und Behälter Pfützen und glatte Stellen auf dem Boden bilden können.
  • Flaches Design nur 15 cm hoch, leicht zu be- und entladen; Pumpen und Trichter sind leicht erreichbar
  • Die eingeformte Wanne fängt Lecks, Tropfen und Verschüttungen auf. So halten Sie Ihre Lagerbereiche sauber und sicher
  • Konstruktion aus Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) widersteht gegen UV-Strahlen, Rost, Korrosion und die meisten Chemikalien
  • Das strukturierte, herausnehmbare Kontrollgitterrost erleichtert den Zugang zur Wanne
  • Durchsichtige weiße Seitenwände erleichtern visuelle Inspektionen
Aus teilweise recyceltem industriellem Polyethylen hergestellt.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    9,1 kg
  • Farbe:
    Weiß/schwarz
  • Bezeichnung:
    Tropfdeck, 42 L Wannenkapazität, 680 kg Ladekapazität
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    660×660×150 mm