Precision saccharometers
Balling hydrometer, 30 – 40 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Artikelnr. ALLA2900TC030/20QP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Balling hydrometer
- Länge:315 mm
- Seq:005
- Kalibriertemperatur:20 °C
- Teilung:0,1 %
- Messbereich:30 – 40 %