AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometer | Avantor
Saccharometer
30 - 40%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Artikelnr. 614-0260
Anbieter:   Alla France
Saccharometer
Artikelnr. 614-0260
Anbieter:  Alla France
Saccharometer
Saccharometer
30 - 40%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Preis
76,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    05
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C
  • Teilung:
    0,1 %
  • Messbereich:
    30 - 40%