Precision saccharometers
Balling hydrometer, 20 – 30 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Artikelnr. ALLA2900TC020/20QP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Balling hydrometer
- Länge:315 mm
- Seq:004
- Kalibriertemperatur:20 °C
- Teilung:0,1 %
- Messbereich:20 – 30 %
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.